Learn More
1-(1-Naphthyl)-2-thiourea 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10229410 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10229410 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 415430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Namenshinweis 97%
CAS 86-88-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe beige-braun bis grau
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H10N2S
MDL-Nummer MFCD00041824
Menge 25 g
Merck Index 15, 708
Synonym 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
InChI-Schlüssel PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
IUPAC-Name Naphthalin-1-ylthioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 202.275
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
Formelmasse 202.28
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen