Learn More
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30476815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476815 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM7256581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23995-88-2
Summenformel C10H21N3
Molekulargewicht (g/mol) 183.29
Synonym 1-(N-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
IUPAC-Name 1-(1-Methylpiperidin-4-yl)Piperazin
SMILES CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H21N3/c1-12-6-2-10(3-7-12)13-8-4-11-5-9-13/h10-11H,2-9H2,1H3
Formelmasse 183.1735