Learn More
1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[4- (1-Methylethyl)imino]methyl]phenoxid]-2-Propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-((1-Methylethyl)amino)-3-(4-(((1-methylethyl)imino)methyl)phenoxy)-2-propanol |
| CAS | 29122-73-4 |
| Summenformel | C16 H26 N2 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (E)-1-(Isopropylamino)-3-(4-((isopropylimino)methyl)phenoxy)propan-2-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H26N2O2/c1-12(2)17-9-14-5-7-16(8-6-14)20-11-15(19)10-18-13(3)4/h5-9,12-13,15,18-19H,10-11H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=NC(C)C)cc1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.39 |
| Formelmasse | 278.199 |