Learn More
1,1'-(Methylendi-4,1-phenylen)bishydrazin-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1'-(Methylenedi-4,1-phenylene)bishydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 100829-65-0 |
| Summenformel | C13H18Cl2N4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-(Methylenedi-p-phenylene)dihydrazine DiHydrochloride, 4,4'-Dihydrazinodiphenylmethane Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16N4.2ClH/c14-16-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(17-15)8-4-11;;/h1-8,16-17H,9,14-15H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NNc1ccc(Cc2ccc(NN)cc2)cc1 |
| IUPAC-Name | [4-[(4-Hydrazinylphenyl)methyl]phenyl]hydrazin;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 301.24 |
| Formelmasse | 300.0909 |