Learn More
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426570 5 g 5 Gramm
11416570 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27624.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183.299 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23995-88-2
Summenformel C10H21N3
Molekulargewicht (g/mol) 183.299
MDL-Nummer MFCD01075186
InChI-Schlüssel OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
PubChem CID 566324
IUPAC-Name 1-(1-Methylpiperidin-4-yl)Piperazin
SMILES CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Brechungsindex 1.508
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 183.3
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.