missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1'-Ethylidenebis[L-Tryptophan], TRC

Artikelnummer. 30012669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012669 50 mg 50 Milligramm
30003794 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91988050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 132685-02-0
Summenformel C24 H26 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 434.49
Synonym 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid, Tryptophan Imp. A (EP), 1,1'-Ethylidenebistryptophan
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-[1-[1-[3-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]indol-1-yl]ethyl]indol-3-yl]propansäure
SMILES CC(n1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12)n3cc(C[C@H](N)C(=O)O)c4ccccc34

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,1'-Ethylidenebistryptophan
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
Formelmasse 434.1954
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.