Learn More
1,1-Diphenylpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Diphenylpropane |
| CAS | 1530-03-6 |
| Dichte | 0.995 |
| Summenformel | C15H16 |
| Brechungsindex | 1.564 |
| MDL-Nummer | MFCD00041670 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2044542 |
| Synonym | 1,1-diphenylpropane, diphenylpropane, benzene, 1,1'-propylidenebis, propane, diphenyl, 1,1-diphenylpropyl, phenylpropyl benzene, 3,3-diphenylpropane, acmc-1cujs, 1-phenylpropyl benzene # |
| InChI-Schlüssel | BUZMJVBOGDBMGI-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |