Learn More
1,1-Diphenylethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11964451 100 g Glasflasche 100 Gramm
10665342 10 g Glasflasche -
10675342 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 530-48-3 | C14H12 | 180.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-48-3
Summenformel C14H12
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
InChI-Schlüssel ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
IUPAC-Name 1-phenylethenylbenzol
SMILES C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1-Diphenylethylene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 6,0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 270.0°C to 271.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2C=CH2
Brechungsindex 1.6065 to 1.6085
Menge 100 g
Beilstein 05,639
Merck Index 15,3356
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit