Learn More
1,1-Diphenylethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,1-Diphenylethylene is used in the preparation of 2-chloro-1,1-diphenyl-ethene by reacting with benzeneseleninyl chloride and aluminum(III) chloride as reagents. It acts as an intermediate in organic synthesis as well as in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,1-Diphenylethylen wird bei der Herstellung von 2-Chlor-1,1-Diphenyl-Ethen verwendet, indem mit Benzeneselinylchlorid und Aluminium(III)-chlorid als Reagenzien reagiert. Es dient als Zwischenprodukt sowohl in der organischen Synthese als auch in der Pharmazie.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Chloroform und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Diphenylethylene |
| Schmelzpunkt | 5°C to 7°C |
| Dichte | 1.023 |
| Siedepunkt | 270°C to 271°C |
| Flammpunkt | 136°C (276°F) |
| Brechungsindex | 1.6065 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 1099062 |
| Merck Index | 14,3323 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with methanol,chloroform and ether. Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |