Learn More
1,1-Dimethylharnstoff +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10147153 5 g Glasflasche 5 Gramm
10463565 25 g Glasflasche 25 Gramm
10259193 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10147153 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-94-7
Summenformel C3H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00007959
InChI-Schlüssel YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
IUPAC-Name 1,1-Dimethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1-Dimethylurea
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NC(O)NH2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver