Learn More
1,1-Dimethyloxiran, TRC
Product Code. 30385039
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Unit Size:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30385039 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30385039 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD479065100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethyloxirane
CAS 558-30-5
Summenformel C4H8O
Menge 100 g
Synonym alpha,alpha-Dimethylethylene Oxide, 2-Epoxy-2-methyl-propane, 1,2-Epoxy-2-methylpropane, 1,2-Epoxyisobutane, 1,2-Isobutylene Oxide, 2,2-Dimethyloxirane, 2-Methyl-1,2-epoxypropane, 2-Methyl-1-propene oxide, 2-Methyl-1-propenoxide, 2-Methylpropylene oxide, Isobutene Oxide, Isobutylene Epoxide, Isobutylene Oxide, NSC 24249
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CO1
IUPAC-Name 2,2-Dimethyloxiran
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Formelmasse 72.0575