Learn More
1,1-Dimethylguanidinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30377929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377929 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377929 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD459963500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethylguanidine Sulfate
CAS 598-65-2
Summenformel 2(C3H9N3) . H2SO4
Menge 500 mg
Synonym N,N-Dimethylguanidine Hemisulfate, N,N-Dimethylguanidine Sulfate (2:1), N,N-Dimethylguanidinium Sulfate (2:1), N1,N1-Dimethylguanidine Sulfate (2:1)
InChI-Formel InChI=1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-6(2)3(4)5;1-5(2,3)4/h2*1-2H3,(H3,4,5);(H2,1,2,3,4)
SMILES CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name 1,1-Dimethylguanidin;schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 272.32
Formelmasse 272.1267