Learn More
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Thermo Scientific™
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride (metformin hydrochloride, CAS # 115-70-4) is the salt of methylated biguanide, a compound exhibiting anti-hyperglycemic properties.
40.65 CHF - 319.88 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 1115-70-4 |
|---|---|
| Summenformel | C4H12ClN5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.63 |
| MDL-Nummer | MFCD00012582 |
| InChI-Schlüssel | OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform |
| PubChem CID | 14219 |
| IUPAC-Name | hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15485609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63361.06 |
5g |
44.71 CHF 40.65 CHF / 5 Gramm Sparen 4.06 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 01-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15495609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63361.14 |
25g |
125.33 CHF 112.65 CHF / 25 Gramm Sparen 12.68 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15405619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63361.22 |
100g |
319.88 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• 1,1-Dimethylbiguanide consists of two guanidines with methyl substitutions at position 1
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride inhibits complex I of the mitochondrial respiratory chain, increasing AMP and activating target genes
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride enhances insulin sensitivity and fatty acid oxidation in cells
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride may also have antineoplastic action through the mammalian target of rapamycin pathway
• It is suitable for the laboratory research of diabetes, obesity, and related metabolic disorders
• It is also useful for the laboratory study of mammalian target of rapamycin (mTOR) pathways and AMPK ratios within the cell
Chemische Identifikatoren
| C4H12ClN5 | |
| MFCD00012582 | |
| metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform | |
| hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride |
Spezifikation
| 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride | |
| C4H12ClN5 | |
| MFCD00012582 | |
| metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform | |
| OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride | |
| 14219 |
| 1115-70-4 | |
| NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2·HCl | |
| 14,5938 | |
| Soluble in water (50mg/ml),ethanol,and DMSO (50 mM). | |
| [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N | |
| 165.63 | |
| 165.62 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-230-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DU1800000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold