Learn More
1,1'-Diethyl-2,2'-cyaniniodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461138 250 mg 250 Milligramm
15451138 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55022.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 977-96-8 | C23H23IN2 | 454.355 g/mol
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide is used to inhibit 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+), toxic metabolite of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine that induces apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1′-Diethyl-2,2′-cyaniniodid wird zur Hemmung von 1-Methyl-4-phenylpyridinium (MPP+), toxischem Metabolit vonp1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin verwendet, das Apoptose in zerebralen Granulatneuronen (CGNS) induziert.
Löslichkeit
Löslich zu 10 mM in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 977-96-8
Summenformel C23H23IN2
Molekulargewicht (g/mol) 454.355
MDL-Nummer MFCD00011971
InChI-Schlüssel GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym decynium 22
PubChem CID 71299759
ChEBI CHEBI:37993
IUPAC-Name (2Z)-1-Ethyl-2-[(1-Ethylchinolin-1-ium-2-yl)Methyliden]Chinolin;Iodid
SMILES CCN1C(=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide
Schmelzpunkt 273°C (decomposition)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble to 10 mM in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 454.35
Reinheit (%) 97%