Learn More
1,1-Dibromethan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Dibromoethane |
| CAS | 557-91-5 |
| Summenformel | C2H4Br2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethylidene Dibromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3 |
| SMILES | BrC(C)Br |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.86 |
| Formelmasse | 185.868 |