Learn More
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| CAS | 431-67-4 |
| Summenformel | C3 H Br2 F3 O |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br |
| IUPAC-Name | 3,3-Dibrom-1,1,1-Trifluorpropan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.84 |
| Formelmasse | 267.8346 |