Learn More
1,1-Dibrom-3,3,3-Trifluoraceton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate in the presence of aqueous NaOAc, which is a useful intermediate, e.g. in the synthesis of a fused pyrazine derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,1-Dibromo-3,3,3-Trifluoroaceton bildet in Gegenwart von wässriger NaOAc, die ein nützliches Zwischenprodukt ist, z. B. bei der Synthese eines fusionierten Pyrazinderivats, Trifluoropyruvaldehydrat.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit starken Basen, aktiven Metallen und starken Oxidationsmitteln.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| Siedepunkt | 111°C to 113°C |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.4305 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 636645 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform. Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 269.85 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.