Learn More
1,1-Cycohexandiacetimid (3,3-Pentamethylenglutarimid), Mikromol™
Artikelnummer. 17912936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912936 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912936 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0684.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,1-Cycohexandiacetimid (3,3-Pentamethylenglutarimid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Pentamethylene Glutarimide
CAS 1130-32-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H15 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
IUPAC-Name 3-Azaspiro[5.5]Undecan-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
Menge 25 mg
Formelmasse 181,1103 g/mol