Learn More
1,1-Cyclobutandicarbonsäure-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30341541
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30341541 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341541 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB416510250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid Disodium Salt
CAS 100476-94-6
Summenformel C6H6Na2O4
Menge 250 mg
Synonym 1,1-Dicarboxycyclobutane Disodium Salt, NSC 22073 Disodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O4.2Na/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;Cyclobutan-1,1-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 188.09