Learn More
1,1-Cyclobutandicarboxylsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96109
35.66 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5445-51-2
C6H8O4
144.13
MFCD00001325
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
2568
CHEBI:35691
Cyclobutan-1,1-Dicarboxylsäure
C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5445-51-2
C6H8O4
144.13
MFCD00001325
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
2568
CHEBI:35691
Cyclobutan-1,1-Dicarboxylsäure
C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.1% max. (50°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H6(CO2H)2
Menge 5 g
Beilstein 09, 724
Formelmasse 144.13
Klarheit (5 w/v% aq. soln.) clear
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver