Learn More
1,1'-Carbonyldiimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427686
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427686 50 g 50 Gramm
11417686 10 g 10 Gramm
11437686 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14688.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Peptide coupling reagent1,1'-Carbonyldiimidazole acts as a coupling reagent and utilized for coupling of amino acids in order to prepare peptide in organic synthesis. It is also used in the preparation of beta-keto sulfones, sulfoxides and beta-enamino acid derivatives. It is used to convert alcohols and amines into carbamates, esters, and ureas. It is involved in the preparation of formylized imidazole by reaction with formic acid. Further, it is used in the synthesis of dipolar polyamides compounds. In addition to this, it is considered as an equivalent of phosgene and used to prepare asymmetric bis alkyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Peptidkopplungsreagenz 1,1′-Carbonyldiimidazol dient als Kopplungsreagenz und wird zur Kopplung von Aminosäuren verwendet, um Peptid in der organischen Synthese herzustellen. Es wird auch bei der Herstellung von Beta-Keto-Sulfonen, Sulfoxiden und Beta-Enaminosäure-Derivaten verwendet. Es wird zur Umwandlung von Alkoholen und Aminen in Carbamate, Ester und Harnstoffe verwendet. Es ist an der Herstellung von formaliertem Imidazol durch Reaktion mit Ameisensäure beteiligt. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von dipolaren Polyamidverbindungen verwendet. Außerdem gilt es als Äquivalent von Phosgen und wird zur Herstellung von asymmetrischem bis-Alkylcarbonat verwendet.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-62-1
Summenformel C7H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00005286
InChI-Schlüssel PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
SMILES O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Carbonyldiimidazole
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 6826
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1819
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide.
IUPAC-Name Di(Imidazol-1-yl)Methanon
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.