Learn More
1,1'-Carbonyldiimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10553674 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Product Code. 10553674
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 151815000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 530-62-1
Summenformel C7H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00005286
InChI-Schlüssel PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
IUPAC-Name Di(Imidazol-1-yl)Methanon
SMILES O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,1′-Carbonyldiimidazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118.0°C to 120.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 23, V,4, 245
Fieser 01,114; 02,61; 05,97; 06,97; 08,77; 09,96; 12,106; 13,66; 16,64
Merck Index 15, 1820
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: moderately soluble in thf, soluble in ethanol
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1``-Carbonyldiimidazole
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.