Learn More
1,1'-Carbonyldiimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022081
30.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
530-62-1
C7H6N4O
162.15
MFCD00005286
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
68263
O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
530-62-1
C7H6N4O
162.15
MFCD00005286
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
68263
O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Peptide coupling reagent1,1'-Carbonyldiimidazole acts as a coupling reagent and utilized for coupling of amino acids in order to prepare peptide in organic synthesis. It is also used in the preparation of beta-keto sulfones, sulfoxides and beta-enamino acid derivatives. It is used to convert alcohols and amines into carbamates, esters, and ureas. It is involved in the preparation of formylized imidazole by reaction with formic acid. Further, it is used in the synthesis of dipolar polyamides compounds. In addition to this, it is considered as an equivalent of phosgene and used to prepare asymmetric bis alkyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Peptidkopplungsreagenz 1,1′-Carbonyldiimidazol dient als Kopplungsreagenz und wird zur Kopplung von Aminosäuren verwendet, um Peptid in der organischen Synthese herzustellen. Es wird auch bei der Herstellung von Beta-Keto-Sulfonen, Sulfoxiden und Beta-Enaminosäure-Derivaten verwendet. Es wird zur Umwandlung von Alkoholen und Aminen in Carbamate, Ester und Harnstoffe verwendet. Es ist an der Herstellung von formaliertem Imidazol durch Reaktion mit Ameisensäure beteiligt. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von dipolaren Polyamidverbindungen verwendet. Außerdem gilt es als Äquivalent von Phosgen und wird zur Herstellung von asymmetrischem bis-Alkylcarbonat verwendet.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1'-Carbonyldiimidazole
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
pH 7.7
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 6826
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1819
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide.
IUPAC-Name Di(Imidazol-1-yl)Methanon
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.