Learn More
1-(1-Boc-3-azetidinyl)-pyrrolidin, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine |
| Brechungsindex | 1.478 |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 226.32 |
| Reinheit (%) | 94% |