Learn More
1,1-Bis(methylthio)-2-Nitroethylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419373
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419373
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11789.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13623-94-4
Summenformel C4H7NO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 165.225
MDL-Nummer MFCD00010443
InChI-Schlüssel NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC-Name 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethen
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
Beilstein 1524538
Formelmasse 165.23
Reinheit (%) 99%