Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10547454 1 g Glasflasche -
10031084 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547454 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 39590-81-3
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00464207
InChI-Schlüssel YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
PubChem CID 4101437
IUPAC-Name [1 -(Hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
SMILES C1CC1(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0650g/mL
Siedepunkt 215.0°C to 233.0°C
Flammpunkt 110°C
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.065
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.