Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3770940
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
39590-81-3
C5H10O2
102.13
MFCD00464207
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
4101437
[1 -(Hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
C1CC1(CO)CO
39590-81-3
C5H10O2
102.13
MFCD00464207
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
4101437
[1 -(Hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
C1CC1(CO)CO
Chemischer Name oder Material 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0650g/mL
Siedepunkt 215.0°C to 233.0°C
Flammpunkt 110°C
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.065
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.