Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane |
CAS Min. % | 88.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 1.0650g/mL |
Siedepunkt | 215.0°C to 233.0°C |
Flammpunkt | 110°C |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Relative Dichte | 1.065 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.