Learn More
1,1'-Bicyclohexyl, TRC
Artikelnummer. 30328887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328887 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328887 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB38288050ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyl
CAS 92-51-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C12 H22
Menge 50 mL
Synonym Bicyclohexyl (6CI,8CI), 1,1'-Biphenyl, dodecahydro-, Cyclohexane, cyclohexyl-, Cyclohexylcyclohexane, Dicyclohexane, Dicyclohexyl, Dodecahydrobiphenyl, NSC 59855
InChI-Formel InChI=1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)C2CCCCC2
IUPAC-Name Cyclohexylcyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 166.3
Formelmasse 166.1722
Reinheit (%) >95