Learn More
1-(1-Adamantyl)ethylamin-Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10457222
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10457222
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB12981EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1501-84-4
Summenformel C12H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 215.77
MDL-Nummer MFCD00072023
InChI-Schlüssel OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
PubChem CID 15165
ChEBI CHEBI:8865
IUPAC-Name 1-(1-Adamantyl)ethanamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 215.77
Reinheit (%) 95%