Learn More
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 176540250
Additional Details : CAS : 1450-63-1 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1450-63-1 | |
358.47 | |
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N | |
74060 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=CC=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
C28H22 | |
MFCD00004766 | |
1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene | |
1,4,4-Triphenylbuta-1,3-Dienylbenzol |
Spezifikation
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene | |
Glasflasche | |
196.0°C to 200.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (HPLC) | |
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2 | |
05, 750 | |
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,4,4-Triphenylbuta-1,3-Dienylbenzol | |
74060 | |
Nadelähnliche Kristalle |
Authentic | |
Weiß bis gelb | |
25g | |
1450-63-1 | |
100.0 | |
C28H22 | |
MFCD00004766 | |
1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene | |
C1=CC=C(C=C1)C(=CC=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 | |
358.47 | |
358.47 | |
99% |