Learn More
1,1,4,4,6-Pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,4,4,6-Pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22/c1-11-6-7-12-13(10-11)15(4,5)9-8-14(12,2)3/h6-7,10H,8-9H2,1-5H3 |
| Formelmasse | 202.1722 |