Learn More
1,1,3,3-Tetramethylharnstoff 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637943 1 L Glasflasche 1 Liter
10386920 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10103430 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637943 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138490010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-22-4
Summenformel C5H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00008319
InChI-Schlüssel AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylurea
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9879g/mL
Siedepunkt 174.0°C to 178.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCON(CH3)2
Brechungsindex 1.4496 to 1.4516
Menge 1 L
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Merck Index 15, 9378
Relative Dichte 0.9879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 116g/L. Other solubilities: miscible with all common organic solvents,,including petroleum ether
Viskosität 1.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit