Learn More
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495063 500 mL 500 Milliliter
11434250 25 mL 25 Milliliter
11485063 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495063 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12314.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.16 CHF
    171.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 40.51 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
1,1,3,3-Tetramethylguanidine is employed as a polyurethane foam catalyst, as an accelerator for the syntheses of polysulfured rubber. It is also used as a strong base in the photochemical (couplers) and in the pharmaceutical (steroids) industries. It is essential for the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3'-alkylthymidines from 3'-nitrothymidines. It serves as an efficient and selective catalyst for the benzoylation of alcohols. It replaces the expensive bases 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) and 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,3,3-Tetramethylguanidin wird als Polyurethanschaumkatalysator, als Beschleuniger für die Synthese von polysulfidiertem Gummi eingesetzt. Es wird auch als starke Basis in der photochemischen (Kupplungen) und in der pharmazeutischen (Steroide) Industrie verwendet. Es ist unerlässlich für die Herstellung von Alkylnitrilen aus Alkylhalogeniden und 3′-Alkylthymidine aus 3′-Nitrothymidine. Es dient als effizienter und selektiver Katalysator für die Benzoylation von Alkoholen. Es ersetzt die teuren Basen 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]Undec-7-en (DBU) und 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en (DBN) in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Mineral- und organischen Säuren, Kohlendioxid. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-70-6
Summenformel C5H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD00008323
InChI-Schlüssel KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylguanidin
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Schmelzpunkt <-30°C
Dichte 0.918
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2920
Beilstein 969608
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%