Learn More
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329485 5 g 5 Gramm
11319485 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329485 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18706.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1611-57-0 | C9H17NO | 155.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1611-57-0
Summenformel C9H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.24
MDL-Nummer MFCD00209615
InChI-Schlüssel XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 407498
IUPAC-Name 2-Isocyanato-2,4,4-trimethylpentan
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Dichte 0.859
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.426
Menge 5 g
UN-Nummer UN3080
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate, tert-octyl isocyanate, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl-pentane, pentane, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, acmc-1bnst, pentane,2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, unavailable-see asdi_catno 500009647, 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate∼2,4,4-trimethyl-2-pentyl isocyanate
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.