missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1,3,3-Tetraethoxypropan, TRC

Artikelnummer. 30414472
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414472 5 mL -
30410159 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30414472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2929575ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 122-31-6
Summenformel C11H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
Synonym Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal), 1,1,3,3-Tetrakis(ethoxy)propane, 1,1,3,3-Triethoxypropane, Malonaldehyde Tetraethyl Acetal, Malonaldehyde Tetraethyl Diacetal, Malondialdehyde Tetraethyl Acetal, NSC 17068, TEP, Tetraethyl Malondialdehyde Acetal
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetraethoxypropan
SMILES CCOC(CC(OCC)OCC)OCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Menge 5 mL
InChI-Formel InChI=1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Formelmasse 220.1675
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.