Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349215 100 g 100 Gramm
11339215 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349215 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16520.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.84 CHF
    172.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 38.19 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1189-93-1 | C6H18O2Si3 | 206.463 g/mol
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane is involved in the preparation of 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, which is associated with inorganic siloxane polymer and used as a coating material for the detection of toxic chemical warfare agents. It is also used as a silylating agent and to prepare 1,5-Bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane from 4-vinyl-1-cyclohexene-1,2-epoxide by hydrosilylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan wird zur Herstellung von 2-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluorpropan eingesetzt, welches mit anorganischem Siloxan-Polymer assoziiert ist und als Beschichtungsmaterial zum Nachweis toxischer chemischer Kampfstoffe verwendet wird. Es wird auch als Silylierungsmittel verwendet und zur Herstellung von 1,5-Bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan aus 4-Vinyl-1-Cyclohexen-1,2-Epoxid durch Hydrosilylierung.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189-93-1
Summenformel C6H18O2Si3
Molekulargewicht (g/mol) 206.463
MDL-Nummer MFCD00039788
InChI-Schlüssel YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
PubChem CID 6327152
IUPAC-Name [(Dimethyl-$l^{3}-silanyl)oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilizium
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Spezifikation
Siedepunkt 128°C
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Schmelzpunkt -67°C
Menge 100 g
Flammpunkt 20°C (68°F)
Brechungsindex 1.381
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.822
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1746341
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 208.48
Reinheit (%) 97%