Learn More
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodekamethylhexasiloxan, TRC
Artikelnummer. 30008522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008522 100 mg 100 Milligramm
30005809 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD535793100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 995-82-4
Summenformel C12H38O5Si6
Molekulargewicht (g/mol) 430.94
Synonym Hexasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-dodecamethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane (ACI), 1,11-Dihydrododecamethylhexasiloxane, 1,11-Dihydrogendodecamethylhexasiloxane, Dodecamethyl-1,11-dihydrohexasiloxane
IUPAC-Name Dimethylsilyloxy- Dimethylsilyloxy(Dimethyl)silyl]Oxy-Dimethylsilyl]Oxy-Dimethylsilyl] Oxy-Dimethylsilan
SMILES C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H38O5Si6/c1-18(2)13-20(5,6)15-22(9,10)17-23(11,12)16-21(7,8)14-19(3)4/h18-19H,1-12H3
Formelmasse 430.1335