Learn More
1,1,2-Trichlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11974471 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10447720 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10427720 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11974471 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139430025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-00-5 | C2H3Cl3 | 133.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-00-5
Summenformel C2H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.40
MDL-Nummer MFCD00000852
InChI-Schlüssel UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,1,2-trichloro, vinyltrichloride, beta-trichloroethane, 1,1,2-trichlorethane, vinyl trichloride, 1,2,2-trichloroethane, ethane trichloride, rcra waste number u227, rcra waste number u359, .beta.-t
PubChem CID 6574
ChEBI CHEBI:36018
IUPAC-Name 1,1,2-Trichlorethan
SMILES ClCC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1, 2-Trichloroethane
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.4300g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 115.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CHCl2
Brechungsindex 1.4700 to 1.4720
Menge 2.5 L
Beilstein 01,85
Merck Index 15,9802
Relative Dichte 1.43
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,miscible with alcohols,ethers,esters and ketones
Viskosität 1.69 mPa.s (25°C)
Formelmasse 133.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2-Trichloroethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2-Trichloroethane