Learn More
1-[1-(2-Methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamin, TRC
Catalog No. 30465331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30465331 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30465331 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM139405250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine
CAS 936940-49-7
Summenformel C9 H20 N2 O
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3
SMILES COCCN1CCCC(CN)C1
IUPAC-Name [1-(2-Methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 172.268
Formelmasse 172.158