Learn More
1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30050387
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050387 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050387 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0138.010025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H13 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Droperidol Imp. A (EP), 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
IUPAC-Name 3-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
Menge 25 mg
Formelmasse 215.1059 g/mol