Learn More
1,1,2,2-Tetrabromethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429783
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429783 250 mL 250 Milliliter
11419783 50 mL 50 Milliliter
11409783 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429783 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12943.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
1,1,2,2-Tetrabromoethane is useful for the separation of minerals from supporting rock. It is used as a solvent for fats, greases, oils and waxes. It acts as a mercury substitute in the production of gauges and balancing equipment. It finds application as a floating agent used in processing and separation of mineral oils. Further, it is used as refractive index liquid in microscopy. In addition to this, it is also employed as a flame-retardant additive for polystyrenes, polyurethanes and polyolefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,2,2-Tetrabromethan wird für die Trennung von Mineralien von Gestein verwendet. Es wird als Lösungsmittel für Fette, Schmiermittel, Öle und Wachse verwendet. Es dient als Quecksilberersatzstoff bei der Herstellung von Messgeräten und Auswuchtgeräten. Es findet Anwendung als Stellmittel bei der Verarbeitung und Trennung von Mineralölen. Darüber hinaus wird es als Brechungsindexflüssigkeit in der Mikroskopie verwendet. Auch als Flammschutzadditiv für Polystyrole, Polyurethane und Polyolefine wird es eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Aluminium, Magnesium, Alkalimetallen und Zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-27-6
Summenformel C2H2Br4
Molekulargewicht (g/mol) 345.65
MDL-Nummer MFCD00000133
InChI-Schlüssel QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrabromethan
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Dichte 2.967
Siedepunkt 118°C to 120°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.637
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2504
Merck Index 14,9185
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 345.67
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrabromoethane