Learn More
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-Undecafluor-1-pentanesulfonsäure Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30009916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009916 10 mg 10 Milligramm
30006674 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009916 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69819010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630402-22-1
Summenformel C5 F11 O3 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 372.09
Synonym Perfluoropentanesulfonic Acid Sodium, 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-1-pentanesulfonate (1:1), Sodium perfluoropentanesulfonate
IUPAC-Name Natrium; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,undecafluoropentan-1-Sulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoropentanesulfonic acid sodium salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5HF11O3S.Na/c6-1(7,2(8,9)4(12,13)14)3(10,11)5(15,16)20(17,18)19;/h(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formelmasse 371.929
Reinheit (%) >95%