Learn More
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-Hydroxyethyl)-N-Methyl-1-Butanesulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30011789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011789 100 mg 100 Milligramm
30009238 1 g 1 Gramm
30003795 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN649510100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34454-97-2
Summenformel C7 H8 F9 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 357.19
Synonym 2-[N-(Perfluorobutylsulfonyl)-N-methylamino]ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-perfluorobutane-1-sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-butanesulfonamide
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-Hydroxyethyl)-N-Methyl-Butan-1-Sulfonamid
SMILES CN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(N-Methylperfluorobutanesulfamoyl)ethanol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8F9NO3S/c1-17(2-3-18)21(19,20)7(15,16)5(10,11)4(8,9)6(12,13)14/h18H,2-3H2,1H3
Formelmasse 357.0081
Reinheit (%) >95%