Learn More
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluor-N-(2-Hydroxyethyl)-1-Butanesulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30133084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133084 500 mg 500 Milligramm
30011894 50 mg 50 Milligramm
30012574 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN649505500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34454-99-4
Summenformel C6H6F9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 343.17
Synonym N(2-Hydroxyethyl)perfluorobutanesulfonamide, N-(2-Hydroxyethyl)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutanesulfonamide;
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-Hydroxyethyl)Butan-1-Sulfonamid
SMILES OCCNS(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6F9NO3S/c7-3(8,5(11,12)13)4(9,10)6(14,15)20(18,19)16-1-2-17/h16-17H,1-2H2
Formelmasse 342.9925