Learn More
1,1,1-Tris(Hydroxymethyl)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495747 2500 g -
11485747 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24324.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-85-0 | C5H12O3 | 120.148 g/mol
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane is an intermediate in the production of alkyd and polyester resins, powder coating resins, synthetic lubricants based on polyol esters, stabilizers for plastics, plasticizers, and pigment coatings. It is used in some phase change materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Alkyd- und Polyesterharzen, Pulverbeschichtungsharzen, synthetischen Schmierstoffen auf der Basis von Polyolestern, Stabilisatoren für Kunststoffe, Weichmacher und Pigmentbeschichtungen. Es wird in einigen Phasenänderungsmaterialien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-85-0
Summenformel C5H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 120.148
MDL-Nummer MFCD00004687
InChI-Schlüssel QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
PubChem CID 6502
IUPAC-Name 2-(Hydroxymethyl)-2-Methylpropan-1,3-Diol
SMILES CC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Schmelzpunkt ∼190°C
Siedepunkt 137°C (15 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Menge 2500 g
Beilstein 1304452
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 97%