Learn More
1,1,1-Trifluoraceton, TRC
Artikelnummer. 30454804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454804 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454804 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7800505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoroacetone
CAS 421-50-1
Summenformel C3H3F3O
Menge 5 g
Synonym 3,3,3-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, Methyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 66412, Trifluoromethyl Methyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetone
InChI-Formel InChI=1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluorpropan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 112.05
Formelmasse 112.0136