Learn More
1,1,1-Trifluoracetoncyanhydrin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387696
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387696 25 g 25 Gramm
15448939 1 g 1 Gramm
11377696 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11318.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 335-08-0 | C4H4F3NO | 139.077 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein chloriertes Aceton Derivat für die organische Synthese und Proteomikforschung
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-08-0
Summenformel C4H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 139.077
MDL-Nummer MFCD00040885
InChI-Schlüssel XDCMNDCKYSQKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoroacetone cyanohydrin, 2-cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionitrile, propanenitrile, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, 2-trifluoromethyl lactonitrile, trifluoroacetone cyanohydrin, lactonitrile, 2-trifluoromethyl, 3-trifluoro-a-hydroxyisobutyronitrile, lactonitrile,3,3-trifluoro-2-methyl, 2-cyano-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
PubChem CID 274400
IUPAC-Name 3,3,3-Trifluor-2-Hydroxy-2-Methylpropanenitril
SMILES CC(C#N)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Dichte 1.276
Siedepunkt 68°C to 69°C (40 mmHg)
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.338
Menge 25 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1758723
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 139.08
Reinheit (%) 95%