Learn More
1,1,1-Trifluoraceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10103290 100 g Glasflasche 100 Gramm
10726161 25 g Glasflasche 25 Gramm
11974871 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103290 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139741000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 421-50-1 | C3H3F3O | 112.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421-50-1
Summenformel C3H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 112.05
InChI-Schlüssel FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
PubChem CID 9871
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluorpropan-2-on
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1, 1-Trifluoroacetone
Schmelzpunkt -78.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 22.0°C
Flammpunkt −30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3COCH3
Brechungsindex 1.3000 (20°C, 589nm) max.
Menge 100 g
Beilstein 01,II,717
Fieser 13,323; 15,212
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Viskosität 3.28 mPa.s (15°C)
Formelmasse 112.05
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trifluoroacetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.