Learn More
1,1,1-Trifluor-N-((Trifluormethyl)Sulfonyl)Methansulfonam, TRC
Artikelnummer. 30136486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136486 500 mg 500 Milligramm
30012673 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT788073500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82113-65-3
Summenformel C2HF6NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 281.15
Synonym Bis(trifluoromethane)sulfonimide, Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Triflimide, Triflic Imide, Trifluoromethanesulfonimide;
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)methanesulfonamide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
Formelmasse 280.9251